Learn More
SLC24A6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16861025 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16861025 150 μL 150 microlitros
16871025 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16861025
Marca: Proteintech 214301AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC24A6 belongs to a family of potassium-dependent sodium/calcium exchangers that maintain cellular calcium homeostasis through the electrogenic counter transport of 4 sodium ions for 1 calcium ion and 1 potassium ion.
Especificaciones
Antígeno SLC24A6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SLC8B1
N.º de referencia del gen Q6J4K2
Alias de gen NCKX6, NCLX, SLC24A6
Símbolos de los genes SLC8B1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC24A6 Fusion Protein Ag16034
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80024
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG