Learn More
SLC24A2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200060201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18644189 100 μg 100 microlitros
18656977 20 μg 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18644189 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305674100ul
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC24A2 Polyclonal antibody specifically detects SLC24A2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLC24A2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen retinal cone Na-Ca+K exchanger, solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human SLC24A2 (NP_001180217.1). VKVTAPEAQAKPSAARDKDEPTLPAKPRLQRGGSSASLHNSLMRNSIFQLMIHTLDPLAEGRFREKASILHKIAKKKCHVDENERQNGAANHVEKIELPNS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25769
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG