Learn More
SLC23A3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200063538 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18673412 0.02 mL 0.02 ml
18671902 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18673412 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2951530.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC23A3 Polyclonal antibody specifically detects SLC23A3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLC23A3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen E2-binding protein 3, E2BP3, FLJ31168, Na(+)/L-ascorbic acid transporter 3, Sodium-dependent vitamin C transporter 3, solute carrier family 23 (nucleobase transporters), member 3, solute carrier family 23 member 3, SVCT3HPC E2-binding protein 3, Yspl1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 394-493 of human SLC23A3 (NP_653313.3). IPGTQLERGLGQGLPSPFTAQEARMPQKPREKAAQVYRLPFPIQNLCPCIPQPLHCLCPLPEDPGDEEGGSSEPEEMADLLPGSGEPCPESSREGFRSQK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151295
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG