Learn More
Abnova™ SLC23A1 Recombinant Protein
Código de producto. 16124292
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16124292
Marca: Abnova™ H00009963P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH19225
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 9963
Peso molecular 54.23
Nombre SLC23A1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MRAQEDLEGRTQHETTRDPSTPLPTEPKFDMLYKIEDVPPWYLCILLGFQHYLTCFSGTIAVPFLLAEALCVGHDQHMVSQLIGTIFTCVGMFCTLFGMITAVGLSNLQFVDMNSSRNLFALGFSMFFGLTLPNYLESNPGAINTGILEVDQILIVLLTTEMFVGGCLAFILDNTVPGSPEERGLIQWKAGAHANSDMSSSLKSYDFPIGMGIVKRITFLRYIPICPVFKGFSSSSKDQIAIPEDTPENTETASVCTKV
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MGC22361/SLC23A2/SVCT1/YSPL3
Nombre común SLC23A1
Símbolo de gen SLC23A1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution