missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7110066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18258915 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18258915

Marca: Novus Biologicals NBP180529

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC22A3 Polyclonal specifically detects SLC22A3 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC22A3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_035525
Alias de gen EMTEMTH, Extraneuronal monoamine transporter, OCT3EMT organic cation transporter 3, Organic cation transporter 3, solute carrier family 22 (extraneuronal monoamine transporter), member 3, solute carrier family 22 member 3
Símbolos de los genes SLC22A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human Slc22a3. Peptide sequence TSSELSCDPLTAFPNRSAPLVSCSGDWRYVETHSTIVSQFDLVCSNAWML.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6581
Especificidad de la prueba Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Human: 100%; Pig: 100%; Canine: 92%; Mouse: 92%.
Reconstitución Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.