missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A23 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18709603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Cantidad:
25 μL
Código de producto. unitSize Cantidad
18709603 0.10 ml -
18401982 25 microlitros 25 μL
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18709603

Marca: Novus Biologicals NBP191154

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC22A23 Polyclonal specifically detects SLC22A23 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Especie del huésped Rabbit
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.