missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A1 Antibody (609222), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18094525 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18094525 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18094525 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6469C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLC22A1 Monoclonal antibody specifically detects SLC22A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC22A1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 609222
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen hOCT1, oct1_cds, OCT1solute carrier family 22 member 1, Organic cation transporter 1, solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human SLC22A1, Met1-Thr554, Accession # NP_003048
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6580
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.