Learn More
Abnova™ SLC18A1 Recombinant Protein
Código de producto. p-3722021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16170812 10 μg 10 microgramos
16180812 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16170812
Marca: Abnova™ H00006570P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH06317.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 6570
Peso molecular 79.97
Nombre SLC18A1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MLRPILDAPQRLLKEGRASRQLVLVVVFVALLLDNMLFTVVVPIVPTFLYDMEFKEVNSSLHLGHAGSSPHALASPAFSTIFSFFNNNTVAVEESVPSGIAWMNDTASTIPPPATEAISAHKNNCLQGTGFLEEETTRVGVLFASKAVMQLLVNPFVGPLTNRIGYHIPMFAGFVIMFLSTVMFAFSGTYTLLFVARTLQGIGSSFSSVAGLGMLASVYTDDHERGRAMGTALGGLALGLLVGAPFGSVMYEFVGKSAPFLILAFLALLDGALQLCILQPSKVSPESAKGTPLFMLLKDPYILVAAGLAFLPASVSYLIGTNLFGVLANKMGRWLCSLIGMLVVGTSLLCVPLAHNIFGLIGPNAGLGLAIGMVDSSMMPIMGHLVDLRHTSVYGSVYAIADVAFCMGFAIGPSTGGAIVKAIGFPWLMVITGVINIVYAPLCYYLRSPPAKEEKLAILSQDCPMETRMYATQKPTKEFPLGEDSDEEPDHEE
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CGAT/VAT1/VMAT1
Nombre común SLC18A1
Símbolo de gen SLC18A1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution