missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC13A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SLC13A4 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16839824
|
Proteintech
20302-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16829824
|
Proteintech
20302-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLC13A4 gene ontology annotations related to this gene include sodium ion transport; transmembrane transport.Especificaciones
| SLC13A4 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q9UKG4 | |
| 243755, 26266, 503568 | |
| SLC13A4 Fusion Protein Ag14116 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC13A4 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| NaS2, SLC13A4, SUT 1, SUT1 | |
| Slc13a4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto