Learn More
SLC13A4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16839824 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16839824 20 μL 20 microlitros
16829824 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16839824
Marca: Proteintech 203021AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SLC13A4 gene ontology annotations related to this gene include sodium ion transport; transmembrane transport.
Especificaciones
Antígeno SLC13A4
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC13A4
N.º de referencia del gen Q9UKG4
Alias de gen NaS2, SLC13A4, SUT 1, SUT1
Símbolos de los genes Slc13a4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SLC13A4 Fusion Protein Ag14116
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 243755, 26266, 503568
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG