missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLAM/CD150 Antibody (MM0553-6L6), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18040908 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18040908 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18040908

Marca: Novus Biologicals NBP211907R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLAM/CD150 Monoclonal specifically detects SLAM/CD150 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLAM/CD150
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0553-6L6
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD 150, CD150IPO-3, CDw150, signaling lymphocytic activation molecule, signaling lymphocytic activation molecule family member 1, SLAMCD150 antigen
Símbolos de los genes SLAMF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant SLAM/CD150 (extracellular domain)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Hematopoietic Stem Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6504
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.