Learn More
SLAM/CD150 Antibody (542301) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Código de producto. 30160949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30160949 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30160949 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1642JF525
Mouse Monoclonal Antibody
SLAM/CD150 Monoclonal antibody specifically detects SLAM/CD150 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLAM/CD150
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 542301
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD 150, CD150IPO-3, CDw150, signaling lymphocytic activation molecule, signaling lymphocytic activation molecule family member 1, SLAMCD150 antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SLAM/CD150, Ala21-Pro237, Accession # Q13291
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Hematopoietic Stem Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6504
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1