missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLAM/CD150 Antibody (459911), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18647173 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18647173 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18647173

Marca: Novus Biologicals FAB4330H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

SLAM/CD150 Monoclonal antibody specifically detects SLAM/CD150 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLAM/CD150
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 459911
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD 150, CD150IPO-3, CDw150, signaling lymphocytic activation molecule, signaling lymphocytic activation molecule family member 1, SLAMCD150 antigen
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SLAM/CD150, Thr25-Pro242, Accession # Q9QUM4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6504
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.