missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Slain2 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18730140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18730140 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18730140 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241117AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Slain2 Polyclonal antibody specifically detects Slain2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Slain2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA1458FLJ21611, SLAIN motif family, member 2, SLAIN motif-containing protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SLAIN2. The immunogen is located within amino acids 70 - 120 of SLAIN2. Amino Acid Squence: PRRTSSEELRDATS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57606
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.