Learn More
SLA2 Monoclonal Antibody (OTI1F7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA505141S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SLA2 Monoclonal antibody specifically detects SLA2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
| SLA2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BVS4, Q9CQS5 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 55781, 67045 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1F7 | |
| Unconjugated | |
| RIOK2 | |
| A930009E21Rik; AI430952; C20orf156; MARS; Modulator of antigen receptor signaling; modulator of antigen receptor signaling MARS; RGD1562071; Sla2; SLAP2; SLAP-2; Src like adaptor 2; src-like adapter protein 2; Src-like adapter protein-2; src-like-adapter 2; Src-like-adaptor 2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 277-552 of human RIOK2 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.