Learn More
SLA2 Monoclonal Antibody (OTI1F7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200011702
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17563222 30 μL 30 microlitros
17543222 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17563222
Marca: Origene Technologies TA505141S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
SLA2 Monoclonal antibody specifically detects SLA2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno SLA2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RIOK2
N.º de referencia del gen Q9BVS4, Q9CQS5
Alias de gen A930009E21Rik; AI430952; C20orf156; MARS; Modulator of antigen receptor signaling; modulator of antigen receptor signaling MARS; RGD1562071; Sla2; SLAP2; SLAP-2; Src like adaptor 2; src-like adapter protein 2; Src-like adapter protein-2; src-like-adapter 2; Src-like-adaptor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 277-552 of human RIOK2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55781, 67045
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b