missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skp2 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18003707 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18003707 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18003707 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297674UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Skp2 Polyclonal specifically detects Skp2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Skp2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDK2/cyclin A-associated protein p45, cyclin A/CDK2-associated protein p45, Cyclin-A/CDK2-associated protein p45, FBL1, F-box protein Skp2, F-box/LRR-repeat protein 1, FBXL1MGC1366, FLB1, p45skp2, S-phase kinase-associated protein 2, S-phase kinase-associated protein 2 (p45)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Skp2 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6502
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.