Learn More
Novus Biologicals™ SKOV-3 Nuclear Cell Lysate
Código de producto. 18588680 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
18588680 0,05 mg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 18588680
Marca: Novus Biologicals™ L048V4
Nuclear Extract Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de preparación Use it directly for immuno-precipitation, or heat lysate with SDS gel loading buffer to 95C for 5 minutes followed by rapid cooling for western blot application. If dissociating conditions are required, add reducing agent prior to heating.
Cantidad 0,05 mg
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo SKOV-3