Descripción
SKIV2L2 Polyclonal specifically detects SKIV2L2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SKIV2L2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P42285 |
| Alias de gen | ATP-dependent helicase SKIV2L2, Dob1, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, fSAP118, KIAA0052functional spliceosome-associated protein 118, MGC142069, Mtr4superkiller viralicidic activity 2-like 2, superkiller viralicidic activity 2-like 2 (S. cerevisiae) |
| Símbolos de los genes | MTREX |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only