missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SKIV2L2 Polyclonal antibody specifically detects SKIV2L2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SKIV2L2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | ATP-dependent helicase SKIV2L2, Dob1, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, fSAP118, KIAA0052functional spliceosome-associated protein 118, MGC142069, Mtr4superkiller viralicidic activity 2-like 2, superkiller viralicidic activity 2-like 2 (S. cerevisiae) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-304 of human SKIV2L2 (NP_056175.3). MADAFGDELFSVFEGDSTTAAGTKKDKEKDKGKWKGPPGSADKAGKRFDGKLQSESTNNGKNKRDVDFEGTDEPIFGKKPRIEESITEDLSLADLMPRVKVQSVETVEGCTHEVALPAEEDYLPLKPRVGKAAKEYPFILDAFQREAIQCVDNNQSVLVSAHTSAGKTVCAEYAIALALREKQRVIFTSPIKALSNQKYREMYEEFQDVGLMTGDVTINPTASCLVMTTEILRSMLYRGSEVMREVAWVIFDEIHYMRDSERGVVWEETIILLPDNVHYVFLSATIPNARQFAEWICHLHKQPC |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?