Learn More
SKAP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18602207 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18602207 100 μg 100 microlitros
18622968 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18602207
Marca: Novus Biologicals NBP306036100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
SKAP Polyclonal antibody specifically detects SKAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SKAP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen C15orf23, chromosome 15 open reading frame 23, FLJ14502, HSD11, MGC141728, MGC141729, putative TRAF4-associated factor 1, SKAP, small kinetochore associated protein, TRAF4 associated factor 1, TRAF4AF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SKAP fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90417
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG