Learn More
SKAP Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18377286 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18377286 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18377286
Marca: Novus Biologicals NBP306036DL594
Rabbit Polyclonal Antibody
SKAP Polyclonal specifically detects SKAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SKAP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C15orf23, chromosome 15 open reading frame 23, FLJ14502, HSD11, MGC141728, MGC141729, putative TRAF4-associated factor 1, SKAP, small kinetochore associated protein, TRAF4 associated factor 1, TRAF4AF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SKAP fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90417
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG