missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIT1 Antibody (SIT-01), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18109699 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18109699 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18109699

Marca: Novus Biologicals NB500486PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIT1 Monoclonal specifically detects SIT1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno SIT1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SIT-01
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen gp30/40, MGC125908, MGC125909, RP11-331F9.5, SHP2 interacting transmembrane adaptor, SHP2-interacting transmembrane adapter protein, SHP2-interacting transmembrane adaptor protein, signaling threshold regulating transmembrane adaptor 1, signaling threshold-regulating transmembrane adapter 1, SITMGC125910, suppression inducing transmembrane adaptor 1, Suppression-inducing transmembrane adapter 1
Símbolos de los genes SIT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially produced recombinant intracellular fragment of human SIT.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27240
Especificidad de la prueba The antibody SIT-01 reacts with SHP2-interacting transmembrane adaptor protein (SIT) expressed exclusively in lymphoid organs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.