Descripción
Sirtuin 2/SIRT2 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 2/SIRT2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sirtuin 2/SIRT2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Sandwich ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S06-8C9 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, FLJ35621, FLJ37491, S.cerevisiae, homolog) 2, sirtuin 2, sirtuin type 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide of human Sirtuin 2/SIRT2 (Uniprot # Q8IXJ6) |
| Mostrar más |