missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sirtuin 2/SIRT2 Antibody (PCRP-SIRT2-1A8), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587042 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587042 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587042 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308293C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sirtuin 2/SIRT2 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 2/SIRT2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sirtuin 2/SIRT2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-SIRT2-1A8
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 3.5.1, EC 3.5.1.-, FLJ35621, FLJ37491, S.cerevisiae, homolog) 2, sirtuin 2, sirtuin type 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Sirtuin 2/SIRT2 protein (Uniprot: Q8IXJ6 )
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Epigenetics, Neuronal Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22933
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.