missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Immunohistochemistry Free-Floating.
Especificaciones
Especificaciones
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1 ug per million cells, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Flow (Intracellular), Immunohistochemistry Free-Floating reported in scientific literature (PMID 26327687) |
| Alias de gen | EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1 |
| Peso molecular del antígeno | 120 kDa |
| Especies diana | Human, Rat |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?