Learn More
SIRT7 Antibody (1E2G10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200072561 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18149939 0.1 mg 0.10 miligramo
18629648 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Código de producto. 18149939
Marca: Novus Biologicals NBP252565
Mouse Monoclonal Antibody
SIRT7 Monoclonal specifically detects SIRT7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SIRT7
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1E2G10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.5.1.-, MGC126840, MGC126842, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 7, SIR2L7NAD-dependent deacetylase sirtuin-7, SIR2-like protein 7, sir2-related protein type 7, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 7, sirtuin 7, sirtuin type 7
Símbolos de los genes SIRT7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human SIRT7 (AA: 1-105) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 44.9 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA Repair, Epigenetics, Histone Deacetylases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51547
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1