missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SIRT7 Monoclonal specifically detects SIRT7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SIRT7 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E2G10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | EC 3.5.1.-, MGC126840, MGC126842, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 7, SIR2L7NAD-dependent deacetylase sirtuin-7, SIR2-like protein 7, sir2-related protein type 7, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog) 7, sirtuin 7, sirtuin type 7 |
| Símbolos de los genes | SIRT7 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?