missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRPB2 Antibody (1008702) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 18594308 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594308 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594308

Marca: Novus Biologicals FAB99981Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIRPB2 Monoclonal antibody specifically detects SIRPB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SIRPB2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1008702
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ776F14.2, Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type Substrate 1-Like 3, Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type Substrate Protein, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type 1-Like, Protein Tyrosine Phosphatase, Non-Receptor Type Substrate 1-Like 3, PTPN1L, PTPNS1L3, Signal-Regulatory Protein Beta 2, Signal-Regulatory Protein Beta-2, SIRP-beta-2, SIRPG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line, HEK293 derived Human SIRP beta 2, Gln33-Gly287, Accession # Q5JXA9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284759
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.