missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIRP gamma/CD172g Antibody (1H7C2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585713 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585713 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585713 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306476MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIRP gamma/CD172g Monoclonal antibody specifically detects SIRP gamma/CD172g in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SIRP gamma/CD172g
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H7C2
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA77C3.1, CD172g, CD172g antigen, FLJ42230, signal-regulatory protein beta 2, Signal-regulatory protein beta-2, signal-regulatory protein gamma, SIRP beta 2, SIRP-B2, SIRPB2CD172 antigen-like family member B, SIRP-beta-2, SIRPgamma, SIRP-gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human SIRP gamma/CD172g (Accession#: NP_061026.2; Met 1-Ser 364).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55423
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.