missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siramesine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16455998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455998 10 mg 10 miligramos
16482137 50 mg 50 miligramos
16456416 100 mg 100 miligramos
16438617 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455998

Marca: Medchem Express HY14221A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Siramesine (Lu 28-179) hydrochloride is a potent sigma-2 receptor agonist. Siramesine hydrochloride has a subnanomolar affinity for sigma-2 receptors (IC50=0.12 nM) and exhibits a 140-fold selectivity for sigma-2 receptors over sigma-1 receptors (IC50=17 nM). Siramesine hydrochloride triggers cell death through destabilisation of mitochondria, but not lysosomes. Anti-cancer activity.

Siramesine (Lu 28-179) hydrochloride is a potent sigma-2 receptor agonist. Siramesine hydrochloride has a subnanomolar affinity for sigma-2 receptors (IC50=0.12 nM) and exhibits a 140-fold selectivity for sigma-2 receptors over sigma-1 receptors (IC50=17 nM). Siramesine hydrochloride triggers cell death through destabilisation of mitochondria, but not lysosomes. Anti-cancer activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Siramesine hydrochloride
CAS 224177-60-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32ClFN2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Lu 28-179 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (85.53 mM)
SMILES FC1=CC=C(N2C=C(CCCCN3CCC4(CC3)OCC5=C4C=CC=C5)C6=C2C=CC=C6)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 491.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.04
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.