Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Escritorios y mesas
- Mesas y bancos de laboratorio
- Köttermann Banco individual
Köttermann Banco individual
Código de producto. 17372199| Código de producto. | Dimensiones (Pr x An x Al) | Estilo de parte superior | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17372199 | 750 x 1200 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17372189 | 600 x 900 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17302219 | 600 x 900 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17302199 | 600 x 900 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17332219 | 600 x 900 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17382189 | 600 x 1200 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17312219 | 600 x 1200 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17312199 | 600 x 1200 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17342219 | 600 x 1200 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17392189 | 600 x 1500 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17322219 | 600 x 1500 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17322199 | 600 x 1500 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17352219 | 600 x 1500 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17332199 | 750 x 900 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17362219 | 750 x 900 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17362199 | 750 x 900 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17392219 | 750 x 900 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17342199 | 750 x 1200 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17372219 | 750 x 1200 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17302229 | 750 x 1200 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17352199 | 750 x 1500 x 750 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17382219 | 750 x 1500 x 750 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
| 17382199 | 750 x 1500 x 900 mm | encimera de melamina TopResist™ | cada uno |
| 17312229 | 750 x 1500 x 900 mm | encimera Trespa™ TopLab™ PLUS | cada uno |
Código de producto. 17372199
Proveedor: Köttermann 50500139
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
- Disponible con altura para trabajar sentado y de pie
- Fijo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 750 x 1200 x 900 mm |
| N.º de estantes | 1 |
| Estilo de parte superior | encimera de melamina TopResist™ |