missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SIN3A Polyclonal antibody specifically detects SIN3A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SIN3A |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human SIN3A. |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?