missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sin1/MAPKAP1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18099493 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18099493 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18099493

Marca: Novus Biologicals NB10056482

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sin1/MAPKAP1 Polyclonal specifically detects Sin1/MAPKAP1 in Human, Mouse, Rat, Avian, Bovine, Canine, Chicken, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sin1/MAPKAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 ug/ml
Formulación PBS containing 0.2% gelatin with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q92973
Alias de gen JC310, MEKK2-interacting protein 1, MGC2745, MIP1SIN1SIN1b, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, mitogen-activated protein kinase associated protein 1, mSIN1, ras inhibitor MGC2745, SAPK-interacting protein 1, SIN1g, stress-activated map kinase interacting protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, stress-activated protein kinase-interacting 1, target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1, TORC2 subunit MAPKAP1
Símbolos de los genes MAPKAP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 85-102 (NTAQRLERLRKERQNQIK) of human Mip1 was used as the immunogen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, mTOR Pathway, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79109
Especificidad de la prueba There are multiple isoforms of this protein, ranging from approximately 310 amino acids to approximately 522 amino acids. Isoform distribution varies with tissue type.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Avian, Bovine, Canine, Chicken, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.