missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sin Nombre Virus Nucleocapsid Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18797821 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18797821 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18797821

Marca: Novus Biologicals NBP241257UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Sin Nombre Virus Nucleocapsid Polyclonal antibody specifically detects Sin Nombre Virus Nucleocapsid in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Sin Nombre Virus Nucleocapsid
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Nucleoprotein, SNVsSgp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid. Amino Acid Squence: PTAQSTMKADEITPGRFRT
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2943142
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.