Descripción
Sin Nombre Virus Nucleocapsid Polyclonal specifically detects Sin Nombre Virus Nucleocapsid in Virus samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sin Nombre Virus Nucleocapsid |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | Nucleoprotein, SNVsSgp1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid. Amino Acid Squence: PTAQSTMKADEITPGRFRT |
| Mostrar más |