Learn More
Sin Nombre Virus Nucleocapsid Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
178.50€ - 514.50€
Especificaciones
| Antígeno | Sin Nombre Virus Nucleocapsid |
|---|---|
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18601159
|
Novus Biologicals
NBP2-41257-0.025mg |
0.025 mg |
189.00€ 178.50€ / 0.03 miligramo Ahorro 10.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18145048
|
Novus Biologicals
NBP2-41257 |
0.1 mg |
544.00€ 514.50€ / 0.10 miligramo Ahorro 29.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sin Nombre Virus Nucleocapsid Polyclonal specifically detects Sin Nombre Virus Nucleocapsid in Virus samples. It is validated for ELISA.Especificaciones
| Sin Nombre Virus Nucleocapsid | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid. Amino Acid Squence: PTAQSTMKADEITPGRFRT | |
| Primary | |
| 48 kDa |
| 1 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Virus | |
| Nucleoprotein, SNVsSgp1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |