Learn More
Sin Nombre Virus Nucleocapsid Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18601159 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18601159 0.025 mg 0.03 miligramo
18145048 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18601159 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2412570.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
Sin Nombre Virus Nucleocapsid Polyclonal specifically detects Sin Nombre Virus Nucleocapsid in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sin Nombre Virus Nucleocapsid
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Nucleoprotein, SNVsSgp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid. The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid. Amino Acid Squence: PTAQSTMKADEITPGRFRT
Peso molecular del antígeno 48 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.