Learn More
Sin Nombre Virus Glycoprotein 2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200075514 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18659997 0.025 mg 0.03 miligramo
18194508 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18659997 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2412560.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
Sin Nombre Virus Glycoprotein 2 Polyclonal specifically detects Sin Nombre Virus Glycoprotein 2 in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Sin Nombre Virus Glycoprotein 2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Envelope polyprotein, GPC, M polyprotein, SNVsMgp1
Símbolos de los genes GPC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus glycoprotein. The immunogen is located within amino acids 670 - 720 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 2. Amino Acid Squence: YSYRRKLVNPANQEET
Peso molecular del antígeno 126 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG