missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18741572 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18741572 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18741572 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241255JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 Polyclonal antibody specifically detects Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sin Nombre Virus Glycoprotein 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Envelope polyprotein, GPC, M polyprotein, SNVsMgp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Sin Nombre virus glycoprotein. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 1. Amino Acid Squence: TTTQKYNQVDWTKKSSTTE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2654026
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.