missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18786522 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18786522 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18786522

Marca: Novus Biologicals NBP241255V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 Polyclonal antibody specifically detects Sin Nombre Virus Glycoprotein 1 in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sin Nombre Virus Glycoprotein 1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Envelope polyprotein, GPC, M polyprotein, SNVsMgp1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Sin Nombre virus glycoprotein. The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 1. Amino Acid Squence: TTTQKYNQVDWTKKSSTTE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2654026
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.