Learn More
Simport™ Scientific Gradilla de tubos universal S500-80 UniRack™
S500-80 UniRack™ Universal Tube Racks are autoclavable and chemicals resistant polypropylene tube holders.
en la oferta
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Admite | Tubos (de 0,5 a 2 ml o de 0,2 a 0,5 ml) |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Microtubos con tapón de rosca |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9 x 2,5 x 1 pulg (23 x 6,5 x 2,7 cm) |
Descripción
Reversible• Encajable
• Seguridad de transporte y superponible
• Soporte Unirack™
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
9 x 2,5 x 1 pulg (23 x 6,5 x 2,7 cm) | |
6,5 cm | |
2,7 cm |
Tubos (de 0,5 a 2 ml o de 0,2 a 0,5 ml) | |
Microtubos con tapón de rosca | |
9 pulg | |
2,5 in | |
1 pulg |