Learn More
Nitrato de plata (cristalino/Certificado ACS), Fisher Chemical
250.00€ - 1485.00€
CAS | 7761-88-8 |
---|---|
Fórmula molecular | AgNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 169.87 |
Número MDL | MFCD00003414 |
Clave InChI | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
PubChem CID | 24470 |
ChEBI | CHEBI:32130 |
Nombre IUPAC | plata;nitrato |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10346843
|
Fisher Chemical
S181-25 |
25 g | Frasco de vidrio |
250.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10284773
|
Fisher Chemical
S181-100 |
100 g | Frasco de vidrio |
970.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10265063
|
Fisher Chemical
S181-500 |
500 g | Frasco de vidrio |
1485.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
7761-88-8 | |
169.87 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
24470 | |
plata;nitrato |
AgNO3 | |
MFCD00003414 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
CHEBI:32130 | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
Especificaciones
444°C | |
212°C | |
Blanco | |
Sólido | |
AgNO3 | |
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol | |
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O | |
169.87 | |
CHEBI:32130 | |
≥99.7% | |
Pass Test |
Silver Nitrate | |
7761-88-8 | |
5.4 to 6.4 | |
Assay: ≥99.7% | |
MFCD00003414 | |
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N | |
plata;nitrato | |
24470 | |
169.87 | |
Productos con certificación de la ACS |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase 5.1:Oxidante