Learn More
Gasa de plata, Thermo Scientific Chemicals
253.00€ - 1996.00€
CAS | 7440-22-4 |
---|---|
Fórmula molecular | Ag |
Peso molecular (g/mol) | 107.87 |
Número MDL | MFCD00003397 |
Clave InChI | BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber |
PubChem CID | 23954 |
ChEBI | CHEBI:9141 |
Nombre IUPAC | plata |
SMILES | [Ag] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11395237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040935.FL |
75 x 75 mm |
253.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11305247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040935.GT |
150 x 150 mm |
674.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11315247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040935.HB |
300 x 300 mm |
1996.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Silver gauze is used for filtration. It is also used in electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-22-4 | |
107.87 | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
23954 | |
plata |
Ag | |
MFCD00003397 | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
CHEBI:9141 | |
[Ag] |
Especificaciones
Silver wire gauze | |
Ag | |
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber | |
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N | |
plata | |
23954 | |
50 Mesh |
7440-22-4 | |
MFCD00003397 | |
Insoluble in water. | |
[Ag] | |
107.87 | |
CHEBI:9141 | |
Tela de alambre |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-131-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only