Learn More
Memmert™ Orificio de entrada de silicona de 40 mm, cierre de solapa y tapón, posición personalizable en la parte posterior, para Un160Pa
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Orificio de entrada con diámetro transparente de 38 mm
- Para estufas Memmert
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Modelos 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Tipo | Orificio de entrada |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro (imperial) | 1,5 in |
| Diámetro (métrico) | 38 mm |