missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Orificio de entrada de silicona de 40 mm, cierre de solapa y tapón, posición personalizada por confirmar en la parte posterior para Ipp30

Código de producto. 16317477 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16317477

Marca: Memmert™ IPP30F7

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos orificios de entrada con estufas de convección. Los puntos de entrada para estufas de convección y universales Memmert™ se pueden cerrar con solapa en posiciones especiales en la parte posterior.

  • Orificio de entrada con diámetro transparente de 38 mm
  • Para estufas Memmert

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Modelos 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Material Acero inoxidable
Tipo Orificio de entrada
Diámetro (métrico) 38 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado