Descripción
- Silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Material | Elastómero de silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 10 mm |
| Longitud global (métrico) | 300 cm |
| Para utilizar con | Para cabezales de bomba HF2 |
| Para utilizar con (aplicación) | uso biológico |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Caudal | 300 ml/min |
| Permeabilidad a los gases | Alto |
| Mostrar más |