Learn More
Gilson™ Tubos de silicona para cabezal de bomba H2
Código de producto. 10665693 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Caudal:
105 ml/min
148 ml/min
207 ml/min
300 ml/min
31 ml/min
Color:
Beige translúcido
Rosa/blanco
Tamaño de la unidad:
3 metros
Código de producto. 10665693
Marca: Gilson™ F117979
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el cabezal de bomba HF2
  • Silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 7 mm
Material Elastómero de silicona
Diámetro exterior (imperial) 10 mm
Longitud global (métrico) 300 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba HF2
Para utilizar con (aplicación) uso biológico
Cantidad de embalaje 1 unidad
Caudal 300 ml/min
Permeabilidad a los gases Alto
Color Beige translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C
Tipo de producto Tubos de extensión