Learn More
Gilson™ Tubos de silicona para cabezal de bomba H2
Código de producto. 10062062 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Caudal:
105 ml/min
148 ml/min
207 ml/min
300 ml/min
31 ml/min
Color:
Beige translúcido
Rosa/blanco
Tamaño de la unidad:
3 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Caudal Color unitSize
10062062 4 mm 6 mm 105 ml/min Beige translúcido 3 metros
10665693 7 mm 10 mm 300 ml/min Beige translúcido 3 metros
10492982 5 mm 8 mm 148 ml/min Beige translúcido 3 metros
10778944 6 mm 9 mm 207 ml/min Beige translúcido 3 metros
10521113 2,8 mm 5 mm 31 ml/min Rosa/blanco 3 metros
5 options
Código de producto. 10062062
Marca: Gilson™ F117976
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el cabezal de bomba HF2
  • Silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Elastómero de silicona
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 300 cm
Para utilizar con (aplicación) uso biológico
Caudal 105 ml/min
Permeabilidad a los gases Alto
Color Beige translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C