Learn More
Óxido de silicio(II), 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11308858 100 g 100 g
11398848 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11308858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041710.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10097-28-6
Fórmula molecular OSi
Peso molecular (g/mol) 44.084
Número MDL MFCD00151536
Clave InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nombre IUPAC oxonioilidinesilanida
SMILES [O+]#[Si-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1880°C
Nombre del producto químico o material Silicon(II) oxide
Punto de fusión >1702°C
Forma física Piezas de 3-6 mm
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.09
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.13
Densidad 2.13